F7806
3-Fluorobenzyl chloride
96%
Sinônimo(s):
α-Chloro-3-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-3-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?