Documentos Principais
E23909
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorothiophosphate
95%
Sinônimo(s):
Ethyl phosphorodichloridothionate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OP(S)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
179.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
chave InChI
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)