Documentos Principais
DWKW216952
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (60 mL), PE liner
Sinônimo(s):
W216952
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216952
diâm. da garrafa A x L
(44 mm) (75 mm) (330 mm)
capacidade
(60 mL)
conector
33-400 neck
33-400
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)