DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
Sinônimo(s):
W216928
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
with cap
embalagem
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216928
diâm. da garrafa A x L
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
capacidade
(1,000 mL)
conector
89-400 neck
89-400
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKW216928-4EA | 4061841121336 |