BR128764
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
PFA cap
round translucent PFA bottle
Junta
Joints threaded neck (S40)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 128764
diâmetro do frasco × A
130 mm × 245 mm
capacidade
2000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR128764-1EA | 4061831852622 |