BR43055
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Sinônimo(s):
Automatic pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Características
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
fabricante/nome comercial
BRAND 43055
volume
5 mL
cor
green markings
conector
(29/32)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR43055-1EA | 4061831856439 |