DWKCT2000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Sinônimo(s):
CT2000P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Produtos recomendados
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CT2000P
capacidade
2000 mL , with +/20mL tolerance
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Conform to ISO 6706
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)