CLS5680250
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
16
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 5680-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)