Documentos Principais
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinônimo(s):
BWP0060AP
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
round amber polypropylene bottle
wide-neck
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0060AP
capacidade
60 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)