Z740417
Specimen containers with snap cap
size 300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene container
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Simport C580-3
tamanho
300 mL
Descrição geral
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)