Key Documents
DWKBGE814PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 30 mL
Sinônimo(s):
BGE814PNC
About This Item
Código UNSPSC:
41121819
NACRES:
NB.43
Materiais
low-density polyethylene
round bottom
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
capacidade
30 mL
Aplicação
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Características e benefícios
Pivotting nozzle closure
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)