Documentos Principais
DWK2513415-B
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
13-415, black screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Materiais
black screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
embalagem
pkg of 1 packs
fabricante/nome comercial
Kimble® 2513415-B
conector
thread
Aplicação
Closure solution for vials and bottles
Características e benefícios
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)