Documentos Principais
Z609633
Bohlender screw caps
GL 14 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
conector
GL 14 thread
Descrição geral
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)