Documentos Principais
SYNGL14
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 14
Sinônimo(s):
Synthware GL14, tube cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware GL14
conector
GL 14
Descrição geral
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)