Documentos Principais
CLS139525SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL25 Open Top PBT Screw Cap
Sinônimo(s):
Corning cap
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
Materiais
natural
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139525HTSC) with GL25 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)