Documentos Principais
DWK231752155
Disposable Culture Tube
Sinônimo(s):
231752155
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiais
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Junta
Joints (GL 18)
Características
seal (rubber)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
231752155
L × C
16 mm × 160 mm
Aplicação
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Características e benefícios
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)