Documentos Principais
DWK213631303
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 130 mm × 50 mm × 130 mm
Sinônimo(s):
213631303
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213631303
bottle W × L × H
130 mm × 50 mm × 130 mm
Aplicação
storage
Características e benefícios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)