Key Documents
DWK213116309
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 3500 mL
Sinônimo(s):
213116309
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
descrição
With Spout
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213116309
cylinder capacity
3500 mL
Aplicação
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)