DWK213115904
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
213115904
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
With Spout
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213115904
Capacidade do cilindro
2000 mL
Aplicação
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)