Documentos Principais
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Sinônimo(s):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
122.5-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
chave InChI
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)