D161608
N,N-Dimethylhydrazine
98%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylhydrazine, asym-Dimethylhydrazine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.94 (vs air)
pressão de vapor
103 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
478 °F
Lim. expl.
95 %
índice de refração
n20/D 1.4075 (lit.)
p.e.
60-62 °C (lit.)
densidade
0.79 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)N
InChI
1S/C2H8N2/c1-4(2)3/h3H2,1-2H3
chave InChI
RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- β-Naphthol via radical amination to form 1-amino-2-naphthol.
- 2-Chloro- and 2,2-dichloro-(bromo)vinyl ketones via regioselective heterocyclization to form 3-substituted 1-methyl(5-halo)pyrazoles.
- Terminal alkynes in the presence of TpRuCl(PPh3)2 (Tp = tris(pyrazolyl)borate) to form nitriles.
N,N-Dimethylhydrazine along with ferric chloride hexahydrate forms an effective reduction system for:
- Synthesizing DNA binding pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine (PBD) imines via reductive cyclization of the corresponding nitro aldehyde.
- Transforming a variety of nitroarenes and azido compounds into the corresponding anilines and amino compounds, respectively.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D161608-500G | 4061836830656 |
D161608-100G | 4061836830649 |
D161608-10KG | |
D161608-5G | 4061836830663 |