Documentos Principais
D138800
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
Sinônimo(s):
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2CHCH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
161.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
170 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D138800-100G
D138800-25G4061833559741