CLS980025
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 55 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9800
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom tube
embalagem
case of 288
pack of 72
fabricante/nome comercial
Corning 9800-25
D.E. × C
25 mm × 150 mm
capacidade
55 mL
Descrição geral
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)