Key Documents
CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9480
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 9480-42
D.I. × C
44 mm × 160 mm
diâmetro do filtro
42 mm
haste D.E. × C
8 mm × 75 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)