Documentos Principais
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104908
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 6774-2504
Diâmetro
13 mm
área de filtração
1.3 cm2
tamanho
25 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.45 μm
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)