Key Documents
CLS708725
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 25.0 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7087
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7087-25
graduações e precisão faixa de medição
0-24 mL, accuracy: 0.2 mL
faixa de medição de volume
25.0 mL
D.E. × C
14 mm × 440 mm
capacidade
25.0 mL
tamanho da ponta
, Wide
Descrição geral
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)