CLS708710
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 10.0 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7087
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7087-10
graduações e precisão faixa de medição
0-9.5 mL, accuracy: 0.1 mL
faixa de medição de volume
10.0 mL
D.E. × C
10 mm × 350 mm
capacidade
10 mL
tamanho da ponta
, Wide
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)