CLS70851
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 1.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.1 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7085
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7085-1
faixa de medição de volume
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × C
7 mm × 350 mm
capacidade
1 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)