CLS70772N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 2.0 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7077
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 180 ea
case of 720 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7077-2N
faixa de medição
accuracy: 0.01 mL
capacidade
2 mL
volume
2.0 mL
Descrição geral
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)