CLS7078D10
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 10.0 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 7078D-10
faixa de medição de volume
10.0 mL
capacidade
10 mL
Descrição geral
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.