Documentos Principais
CLS70782N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7078
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
borosilicate glass
descrição
plugged
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 7078-2N
faixa de medição de volume
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
capacidade
2.0 mL
Descrição geral
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)