Documentos Principais
CLS53414L
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 4,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
tamanho da tampa
12
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 5341-4L
capacidade
4,000 mL
Descrição geral
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)