Key Documents
CLS4442500
Pyrex® long neck culture flask
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type closure cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4442-500
capacidade
500 mL
gargalo D.E.
(38 mm)
38 mm
Descrição geral
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)