CLS44421L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type closure cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4442-1L
capacidade
1000 mL
gargalo D.E.
(38 mm)
38 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS44421L-1EA | 4061825881676 |