Documentos Principais
CLS444250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
Delong
borosilicate glass
Características
closure type Closure cap
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4442-50
capacidade
50 mL
gargalo D.E.
18 mm
Descrição geral
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)