CLS3042500
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3042
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3042-500
tol. measuring range
2.6 mL
volume
500 mL
Descrição geral
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)