Documentos Principais
CLS2480600
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 600 mm, joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
laboratory condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/42
fabricante/nome comercial
Corning 2480-600
camisa C
600 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)