Key Documents
C93606
Sigma-Aldrich
9-Cyanophenanthrene
97%
Sinônimo(s):
9-Phenanthrenecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H9N
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
110-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
chave InChI
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3