Key Documents
C41703
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methanesulfonate
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO3CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
158.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
125-126 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C3H7ClO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
FMMYTRQXHORTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N G Fossett et al.
Mutation research, 331(2), 213-224 (1995-10-01)
The 2-chloroethyl methanesulfonate (2ClEMS)-induced alcohol dehydrogenase (Adh) null germline mutation frequency in treated Drosophila melanogaster second instar larval gonia was two orders of magnitude greater than the spontaneous mutation frequency. DNA sequence analysis of 83 Adh null mutations showed that