Key Documents
C36408
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
chave InChI
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3