Documentos Principais
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
Sinônimo(s):
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
272.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-330-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
111-112 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
chave InChI
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3