ALD00592
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Sinônimo(s):
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13F3N4O3
Peso molecular:
306.24
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
pf
120-125 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)