458783
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothiourea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
60-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
chave InChI
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3