About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
155.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
172-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
chave InChI
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?