C115207
Bromocyclopentane
≥98%
Sinônimo(s):
Cyclopentyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9Br
Número CAS:
Peso molecular:
149.03
Beilstein:
1209256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
137-139 °C (lit.)
densidade
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C115207-100G | 4061838352958 |
C115207-250G | 4061837084829 |
C115207-25G | 4061837077210 |