BR92717
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck22 mm
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 92717
capacidade
50 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Características e benefícios
- Good mechanical resistance
- Easy to clean
- Diverse applications
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210404-25G | 4061833561584 |
D210404-500G | 4061833561591 |
D210404-5G | |
D4630-10G | |
D4630-1KG | 4061833565568 |
D4630-50G | |
D4630-100G | 4061833565551 |
D4630-25G | |
D4630-500G | 4061833553473 |
D4630-5G | |
D210404-100G | 4061833561577 |
BR92717-10EA | 4061831861716 |