BR781607
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, black
Sinônimo(s):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
polystyrene
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (U-bottom)
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781607
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
black
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
medium binding surface
Aplicação
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781607-100EA | 4061831860474 |