Key Documents
B73201
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthol
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC10H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
78-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
chave InChI
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Chaoren Shen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(54), 13369-13378 (2017-06-27)
The palladium-catalyzed chemoselective carbonylation of bromoaryl triflates is reported. The selective C-Br bond versus C-OTf (OTf=triflate) bond functionalization can be remarkably tuned by the combination of the ligand [4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (Xantphos) vs. 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF)] and the solvent (toluene vs. DMSO). The