Documentos Principais
BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
Sinônimo(s):
Buckets, Containers
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 72376
Altura
300 mm
volume
12 L
12000 mL
Descrição geral
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)