Z136131
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 10 L (10.6 qt)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Bel-Art
A × D.I.
12 in. × 9 5/8 in.
capacidade
10 L (10.6 qt)
Descrição geral
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)